(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide
A18882.18
A18882.30
A18882.09
A18882.18EA
1800
PLN
A18882.18
A18882.30
A18882.09
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 52509-14-5
Molecular Formula: C22H22BrO2P
Formula Weight: 429.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD00011966
Formuła:
C₂₂H₂₂BrO₂P MW: 429.30 g/mol Temp. topnienia: 186…189 °C |
Numer MDL:
MFCD00011966 Numer CAS: 52509-14-5 Numer WE (dawny EINECS): 257-977-3 |