Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39320.04
39320.09
39320.18
39320.04EA
400
PLN
39320.04
39320.09
39320.18
Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Aluminium magnesium isopropoxide
Purity: 99.95+%
CAS No.: 69207-83-6
Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2
Formula Weight: 550.53
Physical Form: Low melt crystalline mass
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 114°/0.2mm
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00070426
Formuła:
C₂₄H₅₆Al₂MgO₈ Temp. Wrzenia: 114 °C (0,2 mmHg) Temp. topnienia: 40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070426 Numer CAS: 69207-83-6 Jednostka: 3181 ADR: 4.1,III |