Drukuj
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
422630050 422630010
ACRO422630050EA 1190 PLN
ACRO422630050 ACRO422630010
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97+%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formuła: C₂₈H₄₄O
Temp. topnienia: 115…119 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00166988
Numer CAS: 50-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-014-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC 97.0 to 103.0 %
Specific optical rotation +100° to +106° (20 °C, 589 nm) (c=1,5; EtOH)