1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22417.03
B22417.06
B22417.03EA
1270
PLN
B22417.03
B22417.06
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
1,3,5-Triethynylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 7567-63-7
Molecular Formula: C12H6
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 105-107°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00068621
Formuła:
C₁₂H₆ Temp. topnienia: 105…107 °C Gęstość: 1,05 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068621 Numer CAS: 7567-63-7 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |