D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
336780500
336780100
ACRO336780500EA
4230
PLN
ACRO336780500
ACRO336780100
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate 98+%
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Formuła:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD11865368 Numer CAS: 103404-75-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤7 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.0 % |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥17500 (385 nm, 0.5 M Na2CO3) (pH 11.5) |