Retinoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44540.02
44540.04
44540.77
44540.02EA
1210
PLN
44540.02
44540.04
44540.77
Retinoic acid ≥98%
Retinoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 302-79-4
Molecular Formula: C20H28O2
Formula Weight: 300.44
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Beilstein Reference: 2057223
Merck Reference: 14,8165
MDL No.: MFCD00001551
Formuła:
C₂₀H₂₈O₂ Temp. topnienia: 180…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001551 Numer CAS: 302-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-129-0 Klasyfikacja Merck : 14,8165 |