Drukuj
Folic acid 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
216630100 216630500 216632500
ACRO216630100EA 420 PLN
ACRO216630100 ACRO216630500 ACRO216632500
Folic acid 97%, pure
Folic acid
Formuła: C₁₉H₁₉N₇O₆
MW: 441.41 g/mol
Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079305
Numer CAS: 59-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-419-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥96.0 %