N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Boc-His-OH
B22042.03
B22042.06
B22042.03EA
180
PLN
B22042.03
B22042.06
N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
N(α)-Boc-L-histidine
Purity: 98+%
CAS No.: 17791-52-5
Molecular Formula: C11H17N3O4
Formula Weight: 255.27
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 755289
Formuła:
C₁₁H₁₇N₃O₄ MW: 255.3 g/mol Temp. topnienia: ∼ 198 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065576 Numer CAS: 17791-52-5 Numer WE (dawny EINECS): 241-768-9 |