Drukuj
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Boc-His-OH
275590010 275590050 275590250
ACRO275590010EA 144 PLN
ACRO275590010 ACRO275590050 ACRO275590250
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
N(α)-Boc-L-histidine
Formuła: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255.3 g/mol
Temp. topnienia: 196…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065576
Numer CAS: 17791-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 241-768-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)