Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol , 99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36591.AC
36591.AE
36591.ACEA
737
PLN
36591.AC
36591.AE
Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol , 99.9% (metals basis)
Aluminium magnesium isopropoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 69207-83-6
Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2
Formula Weight: 550.53
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 130-142°/2.0mm
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00070426
Formuła:
C₂₄H₅₆Al₂MgO₈ Temp. Wrzenia: 130…142 °C (2,0 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070426 Numer CAS: 69207-83-6 Jednostka: 1219 ADR: 3,II |