Drukuj
Hesperidin 97% includes analogeous compounds
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
123460050 123462500
ACRO123460050EA 108 PLN
ACRO123460050 ACRO123462500
Hesperidin 97% includes analogeous compounds
Hesperidin
Formuła: C₂₈H₃₄O₁₅
Temp. topnienia: 258…262 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075663
Numer CAS: 520-26-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-288-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
Heavy metals ≤20 ppm
Additional info residue by calcination: 0.3%
UV spectrophotometry ≥96.0 % (on dry substance)
Volatile matter ≤5.0 %