Drukuj
Diosmin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
J62073.06 J62073.14
J62073.06EA 394 PLN
J62073.06 J62073.14
Diosmin
Diosmin
CAS No.: 520-27-4 Molecular Formula: C28H32O15 Formula Weight: 608.50 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow to brownish Melting Point: 274° Merck Reference: 14,3297 MDL No.: MFCD00009772
Natural flavanoid with anti-inflammatory effects
Formuła: C₂₈H₃₂O₁₅
Temp. topnienia: 274 °C
Numer MDL: MFCD00009772
Numer CAS: 520-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-289-7
Klasyfikacja Merck : 14,3297