Drukuj
Bufory, TRIS, 1,0 M roztwory, filtr 0,2 mikrona, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62264.AP J60707.AP J62993.AP J61038.AP J61429.AP
J62264.APEA 686 PLN
J62264.AP J60707.AP J62993.AP J61038.AP J61429.AP
Bufory, TRIS, 1,0 M roztwory, filtr 0,2 mikrona, Thermo Fisher Scientific
Bufory Bufory biologiczne
Colourless odourless TRIS buffers filtered.
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679
Uwaga: Store at ambient temperatures.