VWR®, roztwór buforowy Tris, pH 8 (1 mol/l) dla biotechnologii
Dostawca: VWR Chemicals
E199-100MLEA
300
PLN
E199-100ML
E199-500ML
VWR®, roztwór buforowy Tris, pH 8 (1 mol/l) dla biotechnologii
Bufory
Bufory do klonowania
Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
- Biotechnology grade
- pH @25 °C: 7,9 to 8,1
Storage: room temperature