Drukuj
Bufory, TRIS, roztwory 0,5 M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
J62287.APEA 489 PLN
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
Bufory, TRIS, roztwory 0,5 M
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679