Drukuj
Bufory, PIPES, roztwory 1,0 M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60300.AK J60300.AP J62494.AK J62494.AP J60618.AK J60618.AP J62195.AK J62195.AP J60659.AK J60659.AP
J60300.AKEA 1040 PLN
J60300.AK J60300.AP J62494.AK J62494.AP J60618.AK J60618.AP J62195.AK J62195.AP J60659.AK J60659.AP
Bufory, PIPES, roztwory 1,0 M
Bufory Bufory biologiczne
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Uwaga: Storage Temperature: 2 to 8 °C