Drukuj
Bufory, PIPES, 0,5 M roztwory
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61786.AE J61786.AK J61224.AE J61224.AK J61406.AE J61406.AK J63234.AE J63234.AK J63617.AE J63617.AK
J61786.AEEA 669 PLN
J61786.AE J61786.AK J61224.AE J61224.AK J61406.AE J61406.AK J63234.AE J63234.AK J63617.AE J63617.AK
Bufory, PIPES, 0,5 M roztwory
Bufory Bufory biologiczne
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Uwaga: Storage Temperature: 2 to 8 °C