Drukuj
Bufory, fosforan sodu, 0,5 M roztwory, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60825.AK J60825.AP J61561.AK J61561.AP J60158.AK J60158.AP J61151.AK J61151.AP J61456.AK J61456.AP J63791.AK J63791.AP
J60825.AKEA 899 PLN
J60825.AK J60825.AP J61561.AK J61561.AP J60158.AK J60158.AP J61151.AK J61151.AP J61456.AK J61456.AP J63791.AK J63791.AP
Bufory, fosforan sodu, 0,5 M roztwory, Thermo Fisher Scientific
Bufory Bufory biologiczne
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206