Drukuj
Bufory, fosforan sodu, roztwory 0,2 M, ALFA
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62041.AP J62041.K2 J62733.AP J62733.K2 J60565.AP J60565.K2 J61372.AP J61372.K2 J62152.AP J62152.K2 J63816.AP J63816.K2 J63482.AP J63482.K2
J62041.APEA 640 PLN
J62041.AP J62041.K2 J62733.AP J62733.K2 J60565.AP J60565.K2 J61372.AP J61372.K2 J62152.AP J62152.K2 J63816.AP J63816.K2 J63482.AP J63482.K2
Bufory, fosforan sodu, roztwory 0,2 M, ALFA
Bufory Bufory biologiczne
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206