Drukuj
Bufory, cytrynian, roztwory 0,5 M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60754.AP J60754.AK J60024.AK J60024.AP J60125.AK J60125.AP J61690.AK J61690.AP J63008.AK J63008.AP J61249.AK J61249.AP J61391.AK J61391.AP J63950.AP J63950.AK
J60754.APEA 883 PLN
J60754.AP J60754.AK J60024.AK J60024.AP J60125.AK J60125.AP J61690.AK J61690.AP J63008.AK J63008.AP J61249.AK J61249.AP J61391.AK J61391.AP J63950.AP J63950.AK
Bufory, cytrynian, roztwory 0,5 M
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 6132-04-3
Storage temperature: 2 to 8 °C
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00150031