Drukuj
Bufory, wodorowęglan sodu, roztwory 1 M, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60066.AP J60066.AK J62495.AP J60408.AP J62808.AK J62808.AP J63025.AK J63025.AP
J60066.APEA 841 PLN
J60066.AP J60066.AK J62495.AP J60408.AP J62808.AK J62808.AP J63025.AK J63025.AP
Bufory, wodorowęglan sodu, roztwory 1 M, Thermo Fisher Scientific
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 144-55-8
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003528