Bufor, octan sodu, 3M aq, soln, pH 4,5, autoklawowany, ALFA
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61288.XE
J61288.AK
J61288.XEEA
563
PLN
J61288.XE
J61288.AK
Bufor, octan sodu, 3M aq, soln, pH 4,5, autoklawowany, ALFA
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 127-09-3
Molecular formula: C₂H₃NaO₂
Formula weight: 82,03
Physical form: liquid
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00012459