Drukuj
HEPES, 1,0 M roztwory buforowe
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60712.AK J60712.AP J61017.AK J61017.AP J60440.AK J60440.AP J62688.AK J62688.AP J61360.AK J61360.AP J63578.AK J63578.AP
J60712.AKEA 1250 PLN
J60712.AK J60712.AP J61017.AK J61017.AP J60440.AK J60440.AP J62688.AK J62688.AP J61360.AK J61360.AP J63578.AK J63578.AP
HEPES, 1,0 M roztwory buforowe
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158