Drukuj
HEPES, 0,5 M roztwory buforowe
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
J60064.AEEA 547 PLN
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
HEPES, 0,5 M roztwory buforowe
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158