Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
19368.04
19368.09
19368.18
19368.04EA
271
PLN
19368.04
19368.09
19368.18
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
CAS No.: 54678-23-8
Molecular Formula: CuBr.S(CH3)2
Formula Weight: 205.58
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale brown or pale green
Melting Point: 124-129° dec.
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00043295
Formuła:
C₂H₆BrCuS MW: 205.58 g/mol Temp. topnienia: 124…129 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043295 Numer CAS: 54678-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 259-292-5 ADR: 9 III |