Drukuj
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
213180100 213180250 213181000
ACRO213180100EA 534 PLN
ACRO213180100 ACRO213180250 ACRO213181000
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Formuła: C₂H₆BrCuS
MW: 205.58 g/mol
Temp. topnienia: 132 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043295
Numer CAS: 54678-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 259-292-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to green to grey Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %