D-Glucoronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
L14350.06
L14350.14
L14350.06EA
369
PLN
L14350.06
L14350.14
D-Glucoronic acid ≥98%
D-Glucoronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6556-12-3
Molecular Formula: C6H10O7
Formula Weight: 194.14
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1727083
Merck Reference: 14,4465
Optical Rotation: +35° (c=6 in water)
MDL No.: MFCD00077778
Formuła:
C₆H₁₀O₇ MW: 194.139 g/mol Temp. topnienia: ∼ 158 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00166981 Numer CAS: 6556-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 229-486-4 |