D-Glucoronic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
309880250
309880100
309881000
ACRO309880250EA
1330
PLN
ACRO309880250
ACRO309880100
ACRO309881000
D-Glucoronic acid 98%
D-Glucoronic acid
Formuła:
C₆H₁₀O₇ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00166981 Numer CAS: 6556-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 229-486-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Specific optical rotation | +35.5° to +37.5° (20°C, 589 nm) (c=6, H2O) (after 4 h) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |