Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13985.06
L13985.14
L13985.06EA
199
PLN
L13985.06
L13985.14
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207300-70-7
Molecular Formula: C6H9NaO7.H2O
Formula Weight: 234.14 (216.14anhy)
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 4218577
Formuła:
C₆H₁₀O₇·1H₂O Temp. topnienia: 134…138 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12966022 Numer CAS: 207300-70-7 Numer WE (dawny EINECS): 239-065-7 |