Drukuj
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D-Glucuronic acid sodium salt hydrate, D-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate, Sodium (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate hydrate
204570250 204571000
ACRO204570250EA 395 PLN
ACRO204570250 ACRO204571000
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate 99%
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Formuła: C₆H₁₀O₇·1H₂O
MW: 234.14 g/mol (216.14 anhy)
Temp. topnienia: 134…140 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151051
Numer CAS: 14984-34-0
Numer WE (dawny EINECS): 239-065-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6.7 to 8.7 % (K.F.)
Specific optical rotation after 2 h
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %