Drukuj
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
225920250 225921000 225925000
ACRO225920250EA 174 PLN
ACRO225920250 ACRO225921000 ACRO225925000
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone 99+%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formuła: C₆H₈O₆
Temp. topnienia: 170…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135622
Numer CAS: 32449-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 251-053-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 176 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +17.0° to +20.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, water)
Titration excess NaOH ≥99.0 %