2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
H50176.03
H50176.MD
H50176.03EA
2170
PLN
H50176.03
H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 77790-61-5
Molecular Formula: C9H12N2
Formula Weight: 148.21
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01691538
Formuła:
C₉H₁₂N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01691538 Numer CAS: 77790-61-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |