Drukuj
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
422750050 422750250
ACRO422750050EA 316 PLN
ACRO422750050 ACRO422750250
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) 96%
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Formuła: C₃₂H₁₆N₈Zn
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041955
Numer CAS: 14320-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 238-262-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥95 %