Borane trimethylamine complex 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14994.06
L14994.14
L14994.06EA
241
PLN
L14994.06
L14994.14
Borane trimethylamine complex 97%
Borane trimethylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 75-22-9
Molecular Formula: (CH3)3N.BH3
Formula Weight: 72.95
Flash Point: 64°(147°F)
Melting Point: 93-95°
Boiling Point: 172°
Beilstein Reference: 3905060
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00012420
Formuła:
C₃H₁₂BN Temp. Wrzenia: 172 °C Temp. topnienia: 93…95 °C Gęstość: 0,81 Temp. Zapłonu: 64 °C (147 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012420 Numer CAS: 75-22-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-850-4 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II |