Borane trimethylamine complex 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
402741000
402740250
ACRO402741000EA
1470
PLN
ACRO402741000
ACRO402740250
Borane trimethylamine complex 97%
Borane trimethylamine complex
Formuła:
C₃H₁₂BN Temp. topnienia: 92…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012420 Numer CAS: 75-22-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-850-4 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
Titration with Na2S2O3 | ≥96.0 % |