Drukuj
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13219.06 13219.14
13219.06EA 621 PLN
13219.06 13219.14
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 14637-88-8 Molecular Formula: C15H21DyO6.xH2O Formula Weight: 459.83(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013489
Formuła: C₁₅H₂₁DyO₆· xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013489
Numer CAS: 14637-88-8