4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51946.03
H51946.06
H51946.03EA
484
PLN
H51946.03
H51946.06
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
Molecular Formula: C24H26BNO2
Formula Weight: 371.29
MDL No.: MFCD13195770
Formuła:
C₂₄H₂₆BNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD13195770 Numer CAS: 267221-88-5 |