2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22445.06
B22445.14
B22445.22
B22445.06EA
699
PLN
B22445.06
B22445.14
B22445.22
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 2035-72-5
Molecular Formula: C17H17O4
Formula Weight: 282.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 77-79°
MDL No.: MFCD00080561
Formuła:
C₁₇H₁₄O₄ Temp. topnienia: 77…79 °C Gęstość: 1,18 |
Numer MDL:
MFCD00080561 Numer CAS: 2035-72-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-000-6 |