trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15527.03
A15527.06
A15527.14
A15527.MD
A15527.03EA
695
PLN
A15527.03
A15527.06
A15527.14
A15527.MD
trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2345-61-1
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1720279
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064237
Formuła:
C₃H₃ClO₂ Temp. topnienia: 81…85 °C |
Numer MDL:
MFCD00064237 Numer CAS: 2345-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-070-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |