Drukuj
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
314570050 314570250
ACRO314570050EA 382 PLN
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
4-Methoxyphenyl chloroformate
Formuła: C₇H₄BrClO₂
Temp. Wrzenia: 49 °C (,2 mmHg)
Gęstość: 1,25 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013258
Numer CAS: 7693-41-6
Jednostka: 3277
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %