Iodoacetic anhydride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
307592500
307590010
ACRO307592500EA
358
PLN
ACRO307592500
ACRO307590010
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Formuła:
C₄H₄I₂O₃ Temp. topnienia: 43…49 °C Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001080 Numer CAS: 54907-61-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 49 °C |
Titration by coupling | ≥96.0 % |