Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16709.03
L16709.06
L16709.03EA
571
PLN
L16709.03
L16709.06
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Purity: 96%
CAS No.: 407-01-2
Molecular Formula: (CF3CH2)2NH
Formula Weight: 181.08
Refractive Index: 1.3010
Boiling Point: 70-71°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00042094
Formuła:
C₄H₅F₆N Temp. Wrzenia: 70…71 °C Gęstość: 1,100 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042094 Numer CAS: 407-01-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-978-7 ADR: 8,III |