N-Phenyliminodiacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08437.06
L08437.14
L08437.06EA
527
PLN
L08437.06
L08437.14
N-Phenyliminodiacetic acid 97%
N-Phenyliminodiacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1137-73-1
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 2808435
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043570 Numer CAS: 1137-73-1 |