N-Methyliminodiacetic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2'-(Methylazanediyl)diacetic acid
L02589.06
L02589.14
L02589.06EA
367
PLN
L02589.06
L02589.14
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4408-64-4
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1765449
Formuła:
C₅H₉NO₄ MW: 147.13 g/mol Temp. topnienia: ∼ 220 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004284 Numer CAS: 4408-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-557-6 |