Drukuj
N-Methyliminodiacetic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2'-(Methylazanediyl)diacetic acid
127010050 127010250
ACRO127010050EA 229 PLN
ACRO127010050 ACRO127010250
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Formuła: C₅H₉NO₄
MW: 147.13 g/mol
Temp. topnienia: 218…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004284
Numer CAS: 4408-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 224-557-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %