Drukuj
N-Phenylglycine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14182.09 A14182.18
A14182.09EA 339 PLN
A14182.09 A14182.18
N-Phenylglycine ≥97%
N-Phenylglycine
Purity: 97% CAS No.: 103-01-5 Molecular Formula: (C6H5)NHCH2CO2H Formula Weight: 151.17 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 509838 Merck Reference: 14,7292 MDL No.: MFCD00014009
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014009
Numer CAS: 103-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-070-2
Klasyfikacja Merck : 14,7292