Drukuj
N-Phenylglycine 93%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
276080250 276081000
ACRO276080250EA 318 PLN
ACRO276080250 ACRO276081000
N-Phenylglycine 93%
N-Phenylglycine
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 121…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014009
Numer CAS: 103-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-070-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
HPLC ≥91 %
Titration with TBAH ≥91 %