Drukuj
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Gly-OH·HCl, Glycine hydrochloride
411011000 411015000 411010025
ACRO411011000EA 251 PLN
ACRO411011000 ACRO411015000 ACRO411010025
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) 98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Formuła: C₂H₆ClNO₂
MW: 111.53 g/mol
Temp. topnienia: 173…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012872
Numer CAS: 6000-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-841-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)