D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
A17362.14
A17362.22
A17362.14EA
569
PLN
A17362.14
A17362.22
D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98%
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 62961-64-2
Molecular Formula: C10H18O6
Formula Weight: 234.25
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 150-151°/11mm
Beilstein Reference: 5265431
Optical Rotation: -16° (neat)
MDL No.: MFCD00008876
Formuła:
C₁₀H₁₈O₆ MW: 234.25 g/mol Temp. Wrzenia: 150…151 °C (11 mmHg) Gęstość: 1.117 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008876 Numer CAS: 62961-64-2 Numer WE (dawny EINECS): 263-771-4 |