L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Diisopropyl (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester
A16941.14
A16941.22
A16941.14EA
225
PLN
A16941.14
A16941.22
L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
L(+)-Diisopropyl tartrate
Purity: 98+%
CAS No.: 2217-15-4
Molecular Formula: C10H18O6
Formula Weight: 234.25
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 150-151°/11mm
Beilstein Reference: 1727863
Optical Rotation: +16° (neat)
MDL No.: MFCD00064450
Formuła:
C₁₀H₁₈O₆ Temp. Wrzenia: 150…151 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,117 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064450 Numer CAS: 2217-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 218-709-0 |